2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC446083-1G
APOSPC446083-1GEA 308 EUR
APOSPC446083-1G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃BrClF₃O
Molecular Weight: 287,47 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185388
CAS-Nummer: 1214376-97-2