5-Fluorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446106-1G
APOSPC446106-1GEA
623
EUR
APOSPC446106-1G
5-Fluorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde 95+%
5-Fluorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₅FOS Molecular Weight: 180.199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17168659 CAS-Nummer: 40740-56-5 |