6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446113-1G
APOSPC446113-1GEA
0
EUR
APOSPC446113-1G
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 95+%
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₅FOS Molecular Weight: 180,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18451485 CAS-Nummer: 212078-71-2 |