7-(Trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446119-1G
APOSPC446119-1GEA
387
EUR
APOSPC446119-1G
7-(Trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
7-(Trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02664424 CAS-Nummer: 172216-98-7 |