2-Methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]furan-3-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446120-1G
APOSPC446120-1GEA
497
EUR
APOSPC446120-1G
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]furan-3-carboxamide 95+%
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]furan-3-carboxamide
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₂ Molecular Weight: 269,219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27937104 CAS-Nummer: 1858241-89-0 |