4-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Fluoro-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC446128-1G
APOSPC446128-1GEA 243 EUR
APOSPC446128-1G
4-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid 90+%
4-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 182289-81-2