2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446133-1G
PC446133-5G
APOSPC446133-1GEA
92.8
EUR
APOSPC446133-1G
APOSPC446133-5G
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃BrClFO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185361 CAS-Nummer: 771-67-5 |