5-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446134-1G
APOSPC446134-1GEA
623
EUR
APOSPC446134-1G
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 95+%
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233,034 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22035163 CAS-Nummer: 470668-70-3 |