6-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446136-1G
APOSPC446136-1GEA
369
EUR
APOSPC446136-1G
6-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride 95+%
6-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Formel:
C₆H₃ClFNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038711 CAS-Nummer: 64197-03-1 |