2-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446138-1G
APOSPC446138-1GEA 598 EUR
APOSPC446138-1G
2-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester 95+%
2-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂
Molecular Weight: 197,206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18897596
CAS-Nummer: 1339544-40-9