3-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446139-1G
APOSPC446139-1GEA
825
EUR
APOSPC446139-1G
3-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester 95+%
3-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₀H₁₂FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21114998 CAS-Nummer: 1254475-68-7 |