5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446142-1G
APOSPC446142-1GEA
623
EUR
APOSPC446142-1G
5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₀H₁₂FNO₂ Molecular Weight: 197,206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18910562 CAS-Nummer: 1379037-04-3 |