3-Fluoropyridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 3-fluoropicolinate
PC446144-1G
APOSPC446144-1GEA 68.3 EUR
APOSPC446144-1G
3-Fluoropyridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester 95+%
3-Fluoropyridine-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₀H₁₂FNO₂
Molecular Weight: 197,206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29761614
CAS-Nummer: 1934827-83-4