(E)-3-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acrylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446145-1G
APOSPC446145-1GEA
623
EUR
APOSPC446145-1G
(E)-3-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acrylic acid 95+%
(E)-3-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acrylic acid
Formel:
C₉H₇FO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797933 CAS-Nummer: 696589-23-8 |