2-Amino-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 4-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamine
PC446150-1G
APOSPC446150-1GEA
513
EUR
APOSPC446150-1G
2-Amino-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
2-Amino-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₃IN₂ Molecular Weight: 288,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16606194 CAS-Nummer: 1227515-42-5 |