3-(4-Fluoro-phenoxy)propionitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446153-5G
APOSPC446153-5GEA
130
EUR
APOSPC446153-5G
3-(4-Fluoro-phenoxy)propionitrile 95+%
3-(4-Fluoro-phenoxy)propionitrile
Formel:
C₉H₈FNO Molecular Weight: 165,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01569391 CAS-Nummer: 85169-02-4 |