3-Chloro-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC446155-1G
APOSPC446155-1GEA
243
EUR
APOSPC446155-1G
3-Chloro-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride 95+%
3-Chloro-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃Cl₂FO₂S Molecular Weight: 229,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185437 CAS-Nummer: 1131397-73-3 UN: 3265 ADR: 8,III |