2-(4-Fluorphenyl)pyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446161-1G
APOSPC446161-1GEA
115
EUR
APOSPC446161-1G
2-(4-Fluorphenyl)pyridin 95+%
2-(4-Fluorophenyl)pyridine
Formel:
C₁₁H₈FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06201382 CAS-Nummer: 58861-53-3 |