5-Fluoro-2-phenylpyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446162-1G
APOSPC446162-1GEA
217
EUR
APOSPC446162-1G
5-Fluoro-2-phenylpyridine 95+%
5-Fluoro-2-phenylpyridine
Formel:
C₁₁H₈FN Molecular Weight: 173.186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044346 CAS-Nummer: 512171-81-2 |