7-Fluoro-quinazolin-2-ylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446181-1G
APOSPC446181-1GEA
497
EUR
APOSPC446181-1G
7-Fluoro-quinazolin-2-ylamine 95+%
7-Fluoro-quinazolin-2-ylamine
Formel:
C₈H₆FN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264074 CAS-Nummer: 190274-01-2 |