4-Brom-2,6-difluorbenzamid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC446191-1G
APOSPC446191-1GEA
302
EUR
APOSPC446191-1G
4-Brom-2,6-difluorbenzamid 95+%
4-Brom-2,6-difluorbenzamid
Formel:
C₇H₄BrF₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13689151 CAS-Nummer: 840481-49-4 |