4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4463-10G
PC4463-1G
PC4463-5G
APOSPC4463-10GEA
800
EUR
APOSPC4463-10G
APOSPC4463-1G
APOSPC4463-5G
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044946 CAS-Nummer: 114926-38-4 |