1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC448000-25G
APOSPC448000-25GEA 0 EUR
APOSPC448000-25G
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborat
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate
Formel: C₉H₁₇BF₄N₂
Schmelzpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427618
CAS-Nummer: 402846-78-0
UN: 1759
ADR: 8,III