1-Butyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC448002-1G
APOSPC448002-1GEA
0
EUR
APOSPC448002-1G
1-Butyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
1-Butyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel:
C₈H₁₁F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21668277 CAS-Nummer: 1426958-36-2 |