4-Bromo-1-isobutyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC448006-1G
APOSPC448006-1GEA
430
EUR
APOSPC448006-1G
4-Bromo-1-isobutyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
4-Bromo-1-isobutyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel:
C₈H₁₀BrF₃N₂ Molecular Weight: 271,078 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24448782 CAS-Nummer: 1437794-62-1 |