3,5-Difluor-4-formylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3,5-Difluoro-4-formylphenyl)boronic acid
PC448009-1G
APOSPC448009-1GEA
77
EUR
APOSPC448009-1G
3,5-Difluor-4-formylphenylboronsäure
3,5-Difluor-4-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₂O₃ Molecular Weight: 185,9206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784344 CAS-Nummer: 870718-11-9 |