4-(4-Fluorophenyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2H-1-Benzopyran-2-one,4-(4-fluorophenyl)-7-hydroxy-
PC448013-1G
APOSPC448013-1GEA
277
EUR
APOSPC448013-1G
4-(4-Fluorophenyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
4-(4-Fluorophenyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Formel:
C₁₅H₉FO₃ Molecular Weight: 256,229 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11112064 CAS-Nummer: 850881-86-6 |