2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC448018-5G
APOSPC448018-5GEA
156
EUR
APOSPC448018-5G
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
2-Fluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140.112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110191 CAS-Nummer: 103438-86-4 |