1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid
PC448022-1G
APOSPC448022-1GEA
109
EUR
APOSPC448022-1G
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-boronic acid
1-Isopropyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-boronic acid
Formel:
C₇H₁₀BF₃N₂O₂ Molecular Weight: 221,973 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD24448764 CAS-Nummer: 1361380-69-9 |