1-Isobutyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC448023-1G
APOSPC448023-1GEA
323
EUR
APOSPC448023-1G
1-Isobutyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
1-Isobutyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel:
C₈H₁₁F₃N₂ Molecular Weight: 192,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21668199 CAS-Nummer: 1437795-15-7 |