2-Methoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
PC448024-1G
APOSPC448024-1GEA
539
EUR
APOSPC448024-1G
2-Methoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
2-Methoxy-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09751273 CAS-Nummer: 26771-69-7 |