Methyl-6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
PC448025-1G
APOSPC448025-1GEA
967
EUR
APOSPC448025-1G
Methyl-6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈FNO₂ Molecular Weight: 193,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04966976 CAS-Nummer: 136818-43-4 |