5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC448028-1G
APOSPC448028-1GEA
32.2
EUR
APOSPC448028-1G
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₅F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156058 CAS-Nummer: 10010-93-2 |