1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid
PC448031-250MG
APOSPC448031-250MGEA
473
EUR
APOSPC448031-250MG
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Formel:
C₉H₁₂BF₃N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17214248 CAS-Nummer: 1141878-45-6 |