2,3,5-Trifluor-4-methylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC448033-1G
APOSPC448033-1GEA
326
EUR
APOSPC448033-1G
2,3,5-Trifluor-4-methylbenzoesäure
2,3,5-Trifluor-4-methylbenzoesäure
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456800 CAS-Nummer: 773869-50-4 |