2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC448035-5G
APOSPC448035-5GEA 81.2 EUR
APOSPC448035-5G
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene 98%
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formel: C₁₈H₁₄BrFS
Molecular Weight: 361.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21496340
CAS-Nummer: 1030825-20-7