(3S,4R)-1-tert-Butyl-4-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC448050-250MG
APOSPC448050-250MGEA
238
EUR
APOSPC448050-250MG
(3S,4R)-1-tert-Butyl-4-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
(3S,4R)-1-tert-Butyl-4-(2,4-difluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₉F₂NO₂ Molecular Weight: 283,314 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13152278 CAS-Nummer: 455957-94-5 |