tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC448058-1G
PC448058-250MG
APOSPC448058-1GEA
982
EUR
APOSPC448058-1G
APOSPC448058-250MG
tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₁₂H₁₄F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08274733 CAS-Nummer: 1485729-20-1 |