(2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)oxirane, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC448203-250MG
APOSPC448203-250MGEA 696 EUR
APOSPC448203-250MG
(2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)oxirane, technische Qualität
(2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)oxirane
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,129 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23142999
CAS-Nummer: 1006376-63-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR