2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-fluoropyrimidine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC448205-250MG
APOSPC448205-250MGEA 751 EUR
APOSPC448205-250MG
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-fluoropyrimidine, tech
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-fluoropyrimidine
Formel: C₁₁H₈ClFN₂
Molecular Weight: 222,646 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23160098
CAS-Nummer: 1139432-30-6