4-[(2-Chloro-4-pyridinyl)oxy]-2,5-difluoro-benzenamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC448207-100MG
APOSPC448207-100MGEA 463 EUR
APOSPC448207-100MG
4-[(2-Chloro-4-pyridinyl)oxy]-2,5-difluoro-benzenamine 95%
4-[(2-Chloro-4-pyridinyl)oxy]-2,5-difluoro-benzenamine
Formel: C₁₁H₇ClF₂N₂O
Molecular Weight: 256,636 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26961015
CAS-Nummer: 1225278-65-8