2-[(Dimethylamino)methylene]-5-(4-fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC448208-500MG
APOSPC448208-500MGEA
1100
EUR
APOSPC448208-500MG
2-[(Dimethylamino)methylene]-5-(4-fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione 95%
2-[(Dimethylamino)methylene]-5-(4-fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione
Formel:
C₁₅H₁₆FNO₂ Molecular Weight: 261,291 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13811664 CAS-Nummer: 1030419-83-0 |