tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC448210-100MG
APOSPC448210-100MGEA
795
EUR
APOSPC448210-100MG
tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₄F₃NO₂ Molecular Weight: 237,219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24468819 CAS-Nummer: 693826-97-0 |