tert-Butyl 4-(trifluoromethyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC448212-100MG
APOSPC448212-100MGEA 703 EUR
APOSPC448212-100MG
tert-Butyl 4-(trifluoromethyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(trifluoromethyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆F₃NO₂
Molecular Weight: 251,245 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28967983
CAS-Nummer: 291289-18-4