1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)ethane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4488-1G
APOSPC4488-1GEA 951 EUR
APOSPC4488-1G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)ethane
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)ethane
Formel: C₃H₄BrF₃O
Dichte: 1,6737 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08458097
CAS-Nummer: 1645-93-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR