4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4489-25G PC4489-5G
APOSPC4489-25GEA 72.7 EUR
APOSPC4489-25G APOSPC4489-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 95%
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat

  • May form small amount of sediment.

Formel: C₈H₄F₃NO₂
Siedepunkt: 78 °C/22mmHg
Dichte: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00035702
CAS-Nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR