3-(3-Fluorophenoxy)-azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC449000-1G
APOSPC449000-1GEA
319
EUR
APOSPC449000-1G
3-(3-Fluorophenoxy)-azetidine hydrochloride
3-(3-Fluorophenoxy)-azetidine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀FNO·ClH Molecular Weight: 203,641 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774228 CAS-Nummer: 1236861-75-8 |