3-(4-Fluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC449001-1G
APOSPC449001-1GEA
800
EUR
APOSPC449001-1G
3-(4-Fluorophenoxy)azetidine hydrochloride
3-(4-Fluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀FNO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664839 CAS-Nummer: 63843-78-7 |