N-(Cyclopropylmethyl)-4-fluoro-benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Cyclopropyl-N-(4-fluorobenzyl)methanamine
PC449004-1G
APOSPC449004-1GEA
579
EUR
APOSPC449004-1G
N-(Cyclopropylmethyl)-4-fluoro-benzylamine
N-(Cyclopropylmethyl)-4-fluoro-benzylamine
Formel:
C₁₁H₁₄FN Molecular Weight: 179,234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11140258 CAS-Nummer: 1019538-79-4 |