N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Cyclopropyl(4-fluorobenzyl)amine hydrochloride
PC449006-5G
APOSPC449006-5GEA 873 EUR
APOSPC449006-5G
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Formel: C₁₀H₁₂FN
Molecular Weight: 165,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07330007
CAS-Nummer: 625437-46-9